Cyclobutylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclobutylamine, Cyclobutanamine, Aminocyclobutane
209110010 209110050
ACRO209110010EA 58.1 EUR InStock
ACRO209110010 ACRO209110050
Cyclobutylamine 98%
Cyclobutylamine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 81.4 °C (1013 hPa)
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001328
Numéro CAS: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité