VWR®, Bains de circulation réfrigérés avec contrôleur de température MX
Fournisseur: VWR Collection
462-0225EA 4550 EUR InStock
462-0225 462-0223
VWR®, Bains de circulation réfrigérés avec contrôleur de température MX
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external closed loop circulation. The controller rests on a chemically resistant DuraTop™ deck, which is cool to the touch, even when working at high temperatures, and units feature LidDock™ lid stowing system. Cool Command™ technology regulates the amount of cooling required, saving energy while providing rapid cooling and precise control at elevated temperatures.
  • Grand écran LCD EasyView™ avec icônes d'alarme ou de panne, ainsi que des invites et des menus en anglais
  • Limites de température haute et basse réglables par l'utilisateur et alarmes de niveau de liquide bas
  • Pompe à pression à vitesse unique avec capacité de circulation en boucle fermée externe
  • Protection intégrée de la pompe et du serpentin de chauffage
  • Étalonnage en un seul point
Maximum pump capacities:
11,9 L/min, 120 mbar.
Maximum pump capacities:
10,6 l/min, 100 mbar
Certifications: Complies with DIN 12876-1, Safety Class I.
Information de livraison: Supplied with a reservoir cover, bypass tubing, male inlet and outlet adapters for 47, 63 and 95 mm tubing, ¼" to M16 adapters are also included.
Attention: Capacité de refroidissement à 20 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité