Postes de sécurité microbiologique, classe II, Bio II Advance Plus
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 7730 EUR InStock
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Postes de sécurité microbiologique, classe II, Bio II Advance Plus
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Bio II Advance Plus a été développé pour augmenter la commodité, le confort et la sécurité de l'utilisateur, l'échantillon et l'environnement, avec des dimensions réduites. Bio II Advance Plus représente le meilleur équilibre entre les dimensions externes et la zone de travail utile : 759 mm de large pour 1260 mm de hauteur seulement et fournit ainsi un volume utile de 340 dm³. Cette plage a été conçue pour offrir les meilleures caractéristiques en matière de sécurité biologique, classe II, tout en conservant une ergonomie pratique, des conditions d'utilisation silencieuses, un nettoyage aisé, une consommation énergétique moins importante et un entretien et une maintenance faciles.
  • Vitre coulissante innovante et originale, conçue pour être ajustée facilement à ouverture de travail de 200 mm
  • Panneau de commande avec code couleur international pour indiquer le statut du poste de sécurité ; l'écran principal montre les principaux paramètres de travail en un coup d'œil
  • Le contrôle automatique par microprocesseur garantit la vitesse d'air appropriée, ce qui réduit la consommation énergétique et le bruit
  • La vitre avant permet un accès total et confortable à la chambre de travail, pour faciliter le nettoyage et laisser passer de grands objets et accessoires
  • La surface de travail est divisée en segments, ce qui permet le nettoyage et même la stérilisation en autoclave
  • Niveau sonore très bas, de l'ordre de 58 dB(A) uniquement
Bio II Advance Eco Mode est placée en mode autonome : l'échantillon reste protégé dans la surface dans l'armoire, tandis que l'utilisateur effectue d'autres tâches, ce qui permet des économies énergétiques en diminuant la chaleur du poste de sécurité et en réduisant le taux d'obstruction des filtres. Cela permet d'économiser de l'énergie, et de réduire le niveau sonore et l'émission de chaleur.
Le système 4F (rapide, convivial et efficace) est un système Telstar pour le remplacement des filtres. Les filtres sont accessibles facilement par l'avant de l'armoire et utilisent un dispositif de verrouillage/déverrouillage rapide unique. La durée de remplacement des filtres est réduite à 5 minutes.
Les postes se composent d'une chambre en acier inoxydable 304L avec des angles arrondis et des côtés en verre sécuritaire renforcés. La vitre avant est antireflet avec une protection contre les UV. Elle est totalement hermétique et empêche l'exposition de l'utilisateur à des substances agressives, de l'échantillon à la contamination ambiante, et préserve la propreté de la surface intérieure de la vitre.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Certifications: Les postes de sécurité Bio II Advance Plus sont testés et certifiés indépendamment par TÜV Nord, le principal organisme de certification européen, afin de garantir la conformité à la norme EN 12469 sur les hottes de sécurité biologique, classe II (évacuation 30%, recyclage 70%). Bio II Advance doit être utilisée avec les agents pathogènes de niveaux 1, 2 et 3. Également conforme aux principales exigences des normes NSF/ANSI 49 (classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 et AS2252.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité