Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11830500EA 52.4 EUR InStock
EHERC11830500
Cyclohexylamine
Cyclohexylamine


Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 134,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
ONU: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité