Cyclohexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
8.02885.0100EA 33.2 EUR InStock
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
Cyclohexylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylamine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 134.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
ONU: 2357
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,02758
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 133 - 134 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 9.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C
Synonyms Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Hill Formula C6H13N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité