Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclooctylamine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L00981.06EA 24 EUR InStock
L00981.06
Cyclooctylamine ≥97%
Cyclooctylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 5452-37-9
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Amine-like
Melting Point: -48°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 2689120
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001748


Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,912
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Numéro MDL: MFCD00001748
Numéro CAS: 5452-37-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité