Cyclopentylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aminocyclopentane
111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 18.1 EUR InStock
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Cyclopentylamine 99+%
Cyclopentylamine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (760 mmHg)
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001380
Numéro CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité