Cyclopentylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01966.22EA 99.2 EUR InStock
L01966.22 L01966.14
Cyclopentylamine 99%
Cyclopentylamine
Purity: 99%
CAS No.: 1003-03-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4505
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Melting Point: -85°
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 635706
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00001380
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,862
Point d'éclair: 12 °C (53 °F)
Numéro MDL: MFCD00001380
Numéro CAS: 1003-03-8
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité