L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cyclopropylamine zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Aminocyclopropane
MQ200
8.18017.0010 8.18017.0100
8.18017.0010EA 35.6 EUR InStock
8.18017.0010 8.18017.0100
Cyclopropylamine zS, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Formule: C₃H₇N
MW: 57.1 g/mol
Point d'ébullition: 49
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.8131 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001301
Numéro CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
ONU: 2733
ADR: 3 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Molar Mass 57.09 g/mol
Boiling Point 49 - 50 °C
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.4206 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité