Cyclobutanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12430.03 A12430.06 A12430.14
A12430.03EA 146 EUR InStock
A12430.03 A12430.06 A12430.14
Cyclobutanol 96%
Cyclobutanol
Purity: 96%
CAS No.: 2919-23-5
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 2035937
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00001318
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C
Densité: 0.925
Point d'éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001318
Numéro CAS: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
ONU: 1120
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité