Cyclododécanol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
110961000 110965000
ACRO110961000EA 56.3 EUR InStock
ACRO110961000 ACRO110965000
Cyclododécanol 98+%
Cyclododécanol
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 272.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…79 °C
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003717
Numéro CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité