Cyclohexanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
147680010 147680025 147680100
ACRO147680010EA 58.4 EUR InStock
ACRO147680010 ACRO147680025 ACRO147680100
Cyclohexanol 98%
Cyclohexanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003855
Numéro CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité