Cyclohexanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
8.22328.0100EA 31.1 EUR InStock
8.22328.0100 8.22328.1000 8.22328.2500 8.22328.9025
Cyclohexanol pour la synthèse
Cyclohexanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003855
Numéro CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4656 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (25 °C)
pH 6.5 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité