Cyclohexanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE105EA 290 EUR InStock
PROOCHE105
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Numéro MDL: MFCD00003855
Numéro CAS: 108-93-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/52/772152.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité