Cyclooctanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17825.22EA 313 EUR InStock
A17825.22 A17825.14
Cyclooctanol ≥97%
Cyclooctanol
Purity: 97%
CAS No.: 696-71-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 97-98°/11mm
Beilstein Reference: 1848166
MDL No.: MFCD00001744
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 0,970
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Numéro MDL: MFCD00001744
Numéro CAS: 696-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité