Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclooctanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.02661.0025EA 135 EUR InStock
8.02661.9999 8.02661.0025
Cyclooctanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyclooctanol


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001744
Numéro CAS: 696-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité