Cyclopentanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
111521000 111525000
ACRO111521000EA 29.6 EUR InStock
ACRO111521000 ACRO111525000
Cyclopentanol 99%
Cyclopentanol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001363
Numéro CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
ONU: 2244
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02770
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité