Cyclopentanethiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopentyl mercaptan, Mercaptocyclopentane
L03577.06 L03577.14
L03577.06EA 40.5 EUR InStock
L03577.06 L03577.14
Cyclopentanethiol ≥97%
Cyclopentanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 1679-07-8
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 2343861
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00001369
Formule: C₅H₁₀S
MW: 102,2 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C
Densité: 0.957
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001369
Numéro CAS: 1679-07-8
EINECS: 216-841-3
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité