Cycloheptane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 34.6 EUR InStock
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cycloheptane 99%
Cycloheptane
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 118.4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004147
Numéro CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
ONU: 2241
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité