Cyclohexane 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
22864.AP 22864.K2 22864.M1
22864.APEA 48.9 EUR InStock
22864.AP 22864.K2 22864.M1
Cyclohexane 99+% ACS
Cyclohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.779
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: 6.5 °C
Densité: 0.779
Point d'éclair: –18 °C (–1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité