Cyclohexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8706.1000EA 0 EUR InStock
8706.1000 8706.2500
Cyclohexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 240 nm max. 0.08
at 250 nm max. 0.03
at 260 nm max. 0.02
at 300-400 nm max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité