Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
115911000 115915000
ACRO115911000EA 30.7 EUR InStock
ACRO115911000 ACRO115915000
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 99%
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Point de fusion: 139…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012521
Numéro CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) 21.9 to 22.9 % (titr.)
Chlorine (Cl) 44 to 45.5 % (total)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité