3-Chloropropionate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
118260250 118261000
ACRO118260250EA 37.8 EUR InStock
ACRO118260250 ACRO118261000
3-Chloropropionate d'éthyle 98%
3-Chloropropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (760 mmHg)
Densité: 1.003 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000989
Numéro CAS: 623-71-2
EINECS: 210-809-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm (by ICP-OES)
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité