1-Benzhydrylpipérazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122931000 122935000
ACRO122931000EA 52.9 EUR InStock
ACRO122931000 ACRO122935000
1-Benzhydrylpipérazine 97%
1-Benzhydrylpipérazine
Formule: C₁₇H₂₀N₂
Point de fusion: 88…93 °C
Point d'éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038379
Numéro CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité