4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
131200100 131201000
ACRO131200100EA 46.9 EUR InStock
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,03 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012826
Numéro CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité