Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO131821000EA 68.2 EUR InStock
ACRO131821000 ACRO131825000 ACRO131820250
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Point d'ébullition: 180…182 °C (761 mmHg)
Densité: 1,121 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006290
Numéro CAS: 1121-60-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5343 to 1.5373 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
GC ≥99.5 %
UV at 230 nm A: ≤0.25
UV at 240 nm A: ≤0.1
UV at 250 nm A: ≤0.05
UV at 270 nm A: ≤0.009
UV neat
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité