Isonicotinaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
131840250 131845000 131841000
ACRO131840250EA 44.5 EUR InStock
ACRO131840250 ACRO131845000 ACRO131841000
Isonicotinaldéhyde 98%
Isonicotinaldéhyde
Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (12 mmHg)
Densité: 1.138 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006425
Numéro CAS: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité