Tropinone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 70.2 EUR InStock
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinone 99%
Tropinone
Formule: C₈H₁₃NO
Point d'ébullition: 113 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 41…44 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005549
Numéro CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité