Cyclohexane ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Conditionné dans l'eau.
9258-03EA 0 EUR InStock
9258-H1 9258-03
Cyclohexane ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤10
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (C₆H₁₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité