Saccharine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
149001000 149005000 149000025
ACRO149001000EA 28.6 EUR InStock
ACRO149001000 ACRO149005000 ACRO149000025
Saccharine 98+%
Saccharine
Formule: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 230 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Additional info p-toluenesulfonamide: 10 ppm
Readily carbonizable substance passes test
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Selenium (Se) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité