Chloro(diméthyl)(phényl)silane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 99.5 EUR InStock
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Chloro(diméthyl)(phényl)silane 95%
Chloro(diméthyl)(phényl)silane
Formule: C₈H₁₁ClSi
Point d'ébullition: 80…84 °C (16 mmHg)
Densité: 1.032 g/cm³
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000499
Numéro CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité