Pyridinium tribromide 90+%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO158365000EA 319 EUR InStock
ACRO158365000 ACRO158361000
Pyridinium tribromide 90+%, grade technique
Pyridinium tribromide
Formule: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Point de fusion: 127…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013223
Numéro CAS: 39416-48-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 137 °C (Dec)
Titration Iodometric ≥90.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité