Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160500250 160501000 160505000
ACRO160500250EA 44.2 EUR InStock
ACRO160500250 ACRO160501000 ACRO160505000
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique 98+%
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Specific optical rotation -42° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=10, water)
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité