Acide 3-furoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 169 EUR InStock
ACRO172450250 ACRO172450050
Acide 3-furoïque 99%
Acide 3-furoïque
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005350
Numéro CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité