Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M dans le chlorure de méthylène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
175110250 175111000
ACRO175110250EA 59.7 EUR InStock
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M dans le chlorure de méthylène
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₄O
Densité: 1.328 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044423
Numéro CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité