2-Aminotéréphtalate de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
194780250 194780500
ACRO194780250EA 54.2 EUR InStock
ACRO194780250 ACRO194780500
2-Aminotéréphtalate de diméthyle 99%
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008427
Numéro CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité