Chlorure de diéthylaluminium 1 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DEAC, Diethylaluminum chloride
199521000 199528000
199521000.EA 88.9 EUR InStock
199521000. 199528000.
Chlorure de diéthylaluminium 1 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Chlorure de diéthylaluminium
Formule: C₄H₁₀AlCl
MW: 120,56 g/mol
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000459
Numéro CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
ONU: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité