(±)-α-Terpinéole 95% (isomère α) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 32.6 EUR InStock
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpinéole 95% (isomère α) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point de fusion: 18 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité