Perchlorate d'argent hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
210210050 210210250 210211000
ACRO210210050EA 60.3 EUR InStock
ACRO210210050 ACRO210210250 ACRO210211000
Perchlorate d'argent hydraté 99%
Perchlorate d'argent hydraté
Formule: AgClO₄·xH₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149128
Numéro CAS: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité