Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 83.2 EUR InStock
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013108
Numéro CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité