3-Bromopropionate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO221790500EA 141 EUR InStock
ACRO221790500 TICI22179-0500 ACRO221790250 ACRO221791000
3-Bromopropionate de méthyle 97%
3-Bromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C (18 mmHg)
Densité: 1,53 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000250
Numéro CAS: 3395-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité