Acide 2-aminotéréphtalique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO278031000EA 183 EUR InStock
ACRO278031000 ACRO278030250
Acide 2-aminotéréphtalique 99%
Acide 2-aminotéréphtalique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 324 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134536
Numéro CAS: 10312-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité