Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
304170010 304170050 304170250
ACRO304170010EA 24.4 EUR InStock
ACRO304170010 ACRO304170050 ACRO304170250
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
MW: 620,25 g/mol (anhy)
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703499
Numéro CAS: 252976-51-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Ytterbium (Yb) 20.0 to 26.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité