TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
327801000 327800250
ACRO327801000EA 77.2 EUR InStock
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) 99+% pour biochimie
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité