Brij® C20
Fournisseur: Thermo Scientific
344290050 344295000 344290025
ACRO344290050EA 32.4 EUR InStock
ACRO344290050 ACRO344295000 ACRO344290025
Brij® C20
Brij® C20
Formule: C₁₆H₃₃(OCH₂CH₂)₂₀OH
Point de fusion: 35.4…39.6 °C
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080892
Numéro CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 45 to 60 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité