1-Acétylpipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
346830050 346830250
ACRO346830050EA 40.6 EUR InStock
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acétylpipérazine 98%
1-Acétylpipérazine
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point de fusion: 31…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058676
Numéro CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité