Rétinol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO347075000EA 167 EUR InStock
ACRO347075000 ACRO347070010 ACRO347071000 ACRO347072500
Rétinol 95%
Rétinol
Formule: C₂₀H₃₀O
MW: 286,46 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001552
Numéro CAS: 68-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité