Brij® 98
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
347185000 347181000
ACRO347185000EA 83.5 EUR InStock
ACRO347185000 ACRO347181000
Brij® 98
Brij® 98
Formule: C₅₈H₁₁₆O₂₁
Point d'ébullition: >100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074369
Numéro CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 50 to 65 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité