Chlorure de diéthylaluminium 0.9 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DEAC, Diethylaluminum chloride
381151000 381158000
381151000.EA 66.8 EUR InStock
381151000. 381158000.
Chlorure de diéthylaluminium 0.9 M dans le toluène, AcroSeal®
Chlorure de diéthylaluminium
Formule: C₄H₁₀AlCl
MW: 120,56 g/mol
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000459
Numéro CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité