1-Formylpipérazine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388490250 388491000
ACRO388490250EA 62.5 EUR InStock
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formylpipérazine 90%
1-Formylpipérazine
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (1 mmHg)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005963
Numéro CAS: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité